Orders LinkContactUsLinkComponent
Glycin ≥99.5%
Glycin ≥99.5%
Glycin ≥99.5%
Leverandør:  MP Biomedicals
Certifikater
Glycin ≥99.5%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Electrophoresis Grade Heavy metals (as Pb): 20 ppm Used for preparation of Tris-glycine buffers.
Synonymer:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • CAS nummer:56-40-6
  • Formel:NH₂CH₂COOH
  • MDL nummer:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 683,00 kr
    683,00 kr
    1 * 250 g
       683,00 kr
  • Bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 1 kg
       1.060,00 kr
  • Drum
    5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 4.880,00 kr
    4.880,00 kr
    1 * 5 kg
       4.880,00 kr