Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer for ammonia
Hydrometer for ammonia
Hydrometer for ammonia (NH₃), 0 - 35 %, 0,5 %, 270 mm
Katalog # AMARH860600
Leverandør:   Amarell
Hydrometer for ammonia
Katalog # AMARH860600
Leverandør:  Amarell
Hydrometer for ammonia
Hydrometer for ammonia
Hydrometer for ammonia (NH₃), 0 - 35 %, 0,5 %, 270 mm
Price
387,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Hydrometer for ammonia (NH₃).
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Hydrometer for ammonia (NH₃)
  • Længde:
    270 mm
  • Seq:
    03
  • Inddeling:
    0,5 %
  • Område:
    0 - 35 %