Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Leverandør:   Amarell
Hydrometers
Leverandør:  Amarell
Certifikater
Hydrometers
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Hydrometers (areometers) for sodium hydroxide (NaOH).
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • AMARH860664
    Hydrometer for sodium hydroxide
    Hydrometer for sodium hydroxide
    0 - 27 %
    1 %
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 372,00 kr
    372,00 kr
    1 * 1 Items
       372,00 kr
  • AMARH860666
    Hydrometer for sodium hydroxide
    Hydrometer for sodium hydroxide
    25 - 50 %
    1 %
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 372,00 kr
    372,00 kr
    1 * 1 Items
       372,00 kr