Orders LinkContactUsLinkComponent
Coated polysaccharide columns, reversed phase
Leverandør:   CHIRAL TECHNOLOGIES
Coated polysaccharide columns, reversed phase
Leverandør:  CHIRAL TECHNOLOGIES
Certifikater
Coated polysaccharide columns, reversed phase
Coated polysaccharide columns, reversed phase
48 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These columns have the same coated chiral selector as found in the normal phase stationary phases, however in comparison, they use a different bounded silica as the base material which stabilises the CSP.
Reversed phase analytical columns were developed specifically for aqueous-organic mobile phases. They are suited for applications where the sample is presented in aqueous media (e.g. biological samples) or for samples that require flexibility in term of pH range.
Extreme pH values must be avoided as they can damage the silica gel used in these columns. These columns are also frequently used in LC/MS applications.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 554-0031
    Chiralcel® OD-R
    Chiralcel® OD-R
    Analytisk
    10 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • 554-0033
    Chiralcel® OD-RH
    Chiralcel® OD-RH
    Analytisk
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • 554-3743
    Chiralcel® OD-RH
    Chiralcel® OD-RH
    Beskyttelsespatron
    5 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • 554-0048
    Chiralcel® OJ-R
    Chiralcel® OJ-R
    Beskyttelsespatron
    5 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • 554-3747
    Chiralcel® OJ-RH
    Chiralcel® OJ-RH
    Analytisk
    5 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • 554-3746
    Chiralcel® OJ-RH
    Chiralcel® OJ-RH
    Analytisk
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • 554-3396
    Chiralcel® OZ-RH
    Chiralcel® OZ-RH
    Beskyttelsespatron
    5 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • 554-5716
    Chiralpak® AD-3R
    Chiralpak® AD-3R
    Analytisk
    3 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.450,00 kr
    16.450,00 kr
    1 * 1 Items
       16.450,00 kr
  • 554-5717
    Chiralpak® AD-3R
    Chiralpak® AD-3R
    Analytisk
    3 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • 554-5718
    Chiralpak® AD-3R
    Chiralpak® AD-3R
    Analytisk
    3 µm
    2,10 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • 554-5715
    Chiralpak® AD-3R
    Chiralpak® AD-3R
    Analytisk
    3 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.090,00 kr
    12.090,00 kr
    1 * 1 Items
       12.090,00 kr
  • 554-5713
    Chiralpak® AD-3R
    Chiralpak® AD-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.450,00 kr
    16.450,00 kr
    1 * 1 Items
       16.450,00 kr
  • 554-5714
    Chiralpak® AD-3R
    Chiralpak® AD-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • 554-5712
    Chiralpak® AD-3R
    Chiralpak® AD-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.090,00 kr
    12.090,00 kr
    1 * 1 Items
       12.090,00 kr
  • 554-5711
    Chiralpak® AD-3R
    Chiralpak® AD-3R
    Beskyttelsespatron
    3 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • 554-0072
    Chiralpak® AD-RH
    Chiralpak® AD-RH
    Analytisk
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • 554-3768
    Chiralpak® AD-RH
    Chiralpak® AD-RH
    Beskyttelsespatron
    5 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • 554-0090
    Chiralpak® AS-RH
    Chiralpak® AS-RH
    Analytisk
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • 554-3757
    Chiralpak® AS-RH
    Chiralpak® AS-RH
    Beskyttelsespatron
    5 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • DAIC14811
    Chiralcel® OD-3R
    Chiralcel® OD-3R
    Beskyttelsespatron
    3 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • DAIC14822
    Chiralcel® OD-3R
    Chiralcel® OD-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.090,00 kr
    12.090,00 kr
    1 * 1 Items
       12.090,00 kr
  • DAIC14823
    Chiralcel® OD-3R
    Chiralcel® OD-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.450,00 kr
    16.450,00 kr
    1 * 1 Items
       16.450,00 kr
  • DAIC14824
    Chiralcel® OD-3R
    Chiralcel® OD-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • DAIC14825
    Chiralcel® OD-3R
    Chiralcel® OD-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • DAIC17811
    Chiralcel® OJ-3R
    Chiralcel® OJ-3R
    Beskyttelsespatron
    3 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • DAIC17822
    Chiralcel® OJ-3R
    Chiralcel® OJ-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.090,00 kr
    12.090,00 kr
    1 * 1 Items
       12.090,00 kr
  • DAIC17823
    Chiralcel® OJ-3R
    Chiralcel® OJ-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.450,00 kr
    16.450,00 kr
    1 * 1 Items
       16.450,00 kr
  • DAIC17824
    Chiralcel® OJ-3R
    Chiralcel® OJ-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • DAIC63811
    Chiralcel® OX-3R
    Chiralcel® OX-3R
    Beskyttelsespatron
    3 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • DAIC63822
    Chiralcel® OX-3R
    Chiralcel® OX-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.090,00 kr
    12.090,00 kr
    1 * 1 Items
       12.090,00 kr
  • DAIC63823
    Chiralcel® OX-3R
    Chiralcel® OX-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.450,00 kr
    16.450,00 kr
    1 * 1 Items
       16.450,00 kr
  • DAIC63824
    Chiralcel® OX-3R
    Chiralcel® OX-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • DAIC42811
    Chiralcel® OZ-3R
    Chiralcel® OZ-3R
    Beskyttelsespatron
    3 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • DAIC42822
    Chiralcel® OZ-3R
    Chiralcel® OZ-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.090,00 kr
    12.090,00 kr
    1 * 1 Items
       12.090,00 kr
  • DAIC42823
    Chiralcel® OZ-3R
    Chiralcel® OZ-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.450,00 kr
    16.450,00 kr
    1 * 1 Items
       16.450,00 kr
  • DAIC42824
    Chiralcel® OZ-3R
    Chiralcel® OZ-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • DAIC20811
    Chiralpak® AS-3R
    Chiralpak® AS-3R
    Beskyttelsespatron
    3 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • DAIC20822
    Chiralpak® AS-3R
    Chiralpak® AS-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.090,00 kr
    12.090,00 kr
    1 * 1 Items
       12.090,00 kr
  • DAIC20823
    Chiralpak® AS-3R
    Chiralpak® AS-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.450,00 kr
    16.450,00 kr
    1 * 1 Items
       16.450,00 kr
  • DAIC20824
    Chiralpak® AS-3R
    Chiralpak® AS-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • DAIC47811
    Chiralpak® AY-3R
    Chiralpak® AY-3R
    Beskyttelsespatron
    3 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • DAIC47822
    Chiralpak® AY-3R
    Chiralpak® AY-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.090,00 kr
    12.090,00 kr
    1 * 1 Items
       12.090,00 kr
  • DAIC47823
    Chiralpak® AY-3R
    Chiralpak® AY-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.450,00 kr
    16.450,00 kr
    1 * 1 Items
       16.450,00 kr
  • DAIC47824
    Chiralpak® AY-3R
    Chiralpak® AY-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr
  • DAIC61811
    Chiralpak® AZ-3R
    Chiralpak® AZ-3R
    Beskyttelsespatron
    3 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.370,00 kr
    4.370,00 kr
    1 * 3 Items
       4.370,00 kr
  • DAIC61822
    Chiralpak® AZ-3R
    Chiralpak® AZ-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.090,00 kr
    12.090,00 kr
    1 * 1 Items
       12.090,00 kr
  • DAIC61823
    Chiralpak® AZ-3R
    Chiralpak® AZ-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.450,00 kr
    16.450,00 kr
    1 * 1 Items
       16.450,00 kr
  • DAIC61824
    Chiralpak® AZ-3R
    Chiralpak® AZ-3R
    Analytisk
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.870,00 kr
    20.870,00 kr
    1 * 1 Items
       20.870,00 kr