Orders LinkContactUsLinkComponent
Vectashield® monteringsmedium
Vectashield® monteringsmedium
Vectashield® monteringsmedium
Leverandør:  Vector Laboratories
Certifikater
Vectashield® monteringsmedium
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Vectashield® Monteringsmedie er en unik, stabil formulering til bevaring af fluorescens. Den er overlegen i forhold til andre reagenser og Monteringsmedier til fluorescensmikroskopi, som ikke mister farven. Visse stoffer kan forsinke den hastighed, hvormed farven mistes, men det giver en betydelig reduktion i emission at anvende dem. Andre giver en god indledende aflæsning, men bleges ved udsættelse for lys. Vectashield® Monteringsmedier kombinerer begge typers fordele i ét produkt. Det giver en stærk, indledende fluorescens, og forsinker blegning af farven pga. udsættelse for lys over tid. Vectashield® Mounting medie leveres i en flaske med låg med forseglingskonus. Der medfølger også et låg med dråbedispenserpipette. Låget med forseglingskonus kan udskiftes med låget med dråbedispenser ved rutinebrug og opbevaring. Monterede objektglas skal opbevares ved 4 °C. Fluorescensen bibeholdes i mange uger.
  • Forhindrer hastigt tab af fluorescens under mikroskopiundersøgelse
  • Hæmmer også farvetab under langtidsopbevaring
  • Optisk klar
  • Monteringsmedier til bibeholdelse af fluorescens og modfarvning af SNA med DAPI (blå)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • VECTH-1000
    Vectashield® Monteringsmedie
    Vectashield® Monteringsmedie
    10 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL - 2.970,00 kr
    2.970,00 kr
    1 * 10 mL
       2.970,00 kr
  • VECTH-1200-10
    Vectashield® Monteringsmedie med DAPI
    Vectashield® Monteringsmedie med DAPI
    10 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 10 mL
       3.190,00 kr