Orders LinkContactUsLinkComponent
NovaRED™ substratsæt
NovaRED™ substratsæt
NovaRED™ substratsæt, 1 KIT
Katalog # VECTSK-4800
Leverandør:   Vector Laboratories
NovaRED™ substratsæt
Katalog # VECTSK-4800
Leverandør:  Vector Laboratories
CAS nummer:  
NovaRED™ substratsæt
NovaRED™ substratsæt, 1 KIT
CAS nummer:  
Price
1.910,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
NovaRED™ substratsæt giver et rødt reaktionsprodukt, og er flere gange mere følsomt end AEC. Derudover kan udsnit, der er farvet med NovaRED™ substrat, dehydreres i ethanol, renses i organiske opløsningsmidler, som fx. xylen, og monteres permanent i et ikke-vandigt Monteringsmedie, som fx VectaMount™.
  • Fremragende kontrast med flere Vector® peroxidase- og basiske fosfatasesubstrater
  • Kompatibel med modfarverne Vector® Hematoxylin og Vector® Methylgrønt
Dette substrat kan anvendes som et enkelt-mærkningsalternativ til DAB, eller som en ekstra farve i vævsfarvning med flere mærker.
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1 KIT
  • Beskrivelse:
    NovaRED™ substratsæt