Orders LinkContactUsLinkComponent
Boot covers, Secutex® per, PP/PE
Boot covers, Secutex® per, PP/PE
Boot covers, Secutex® per, PP/PE
Certifikater
Boot covers, Secutex® per, PP/PE
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Disse støvleovertræk beskytter mod fint støv og stænk fra aggressive, flydende kemikalier. Delvis resistent over for stænk.
  • Glat, fnugfri og slidresistent materiale (tilspundet PP med PE-laminat)
  • Gennemtrængelig for luft og vanddamp
  • Uigennemtrængeligt for partikler, delvist resistent over for stænk og antistatisk
  • Fås som støvleovertræk enten med elastik eller snører
Ideelt til brug ved afhjælpningsarbejde i forurenede områder, ved bygningsrestaureringsarbejder, ved asbestsanering, sprøjteopgaver i landbruget eller sprøjtekabiner i enten industrien eller på automobilværksteder.
* En størrelse passer alle.
Certifications: Kat. III, type 5 + 6
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 113-0780
  • 113-0779
  • Outfit applikationer:
  • Chemical protection|Laboratory|Industrial
  • Chemical protection|Laboratory|Industrial
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Skostørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 113-0780
    With ties
    With ties
    hvid
    U*
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 150 Par
    1 * 150 Par - 2.890,00 kr
    2.890,00 kr
    1 * 150 Par
       2.890,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-0780
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Laboratory|Industrial
  • 113-0779
    Skoovertræk med elastik
    Skoovertræk med elastik
    hvid
    U*
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 150 Par
    1 * 150 Par - 2.590,00 kr
    2.590,00 kr
    1 * 150 Par
       2.590,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-0779
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Laboratory|Industrial