Datalagringssoftware, GeneDirectory
GeneDirectory software
Katalog # 730-2832
Leverandør: Syngene (a division of the Synoptics group)
Datalagringssoftware, GeneDirectory
Katalog # 730-2832
Leverandør: Syngene (a division of the Synoptics group)
Gå til:
Product Details & Documents
GeneDirectory er et system til hurtig lagring og genfinding af data, som er designet til store undersøgelser af genomiske fingeraftryk, clusteranalyse, VNTR-analyse, gentypebestemmelse og RFLP. Anvendt sammen med GeneTools gelanalysepakken kan GeneDirectory spare timevis af repetitivt arbejde ved automatisk at sammenligne tusindvis af bånd på forskellige geler.
- Fuld brugerstyring med mulighed for at oprette et ubegrænset antal databaser, alle med brugerindtastninger i fri tekst for mapper, forsøg, geler og spor
- Mulighed for håndtering af store datamængder med metoder til kombination af flere mønstre fra alle geler, forsøg eller biblioteket til at foretage kvantifikationer der kan sammenlignes
- Hurtig analyse med komplette resultater, fx båndmatchning over flere geler, visning af dendrogrammer, matchning af matrixtabeller, koefficienttabeller og matchende resultater
- Mulighed for søgning i hele databasen efter matchende spor baseret på ligheder i bånd og klassifikation
- Data lagres i en relationsdatabase i fuld overensstemmelse med GLP
Specifikationer
- Beskrivelse:GeneDirectory software