Orders LinkContactUsLinkComponent
Resteks kolonnesepta
Resteks kolonnesepta
Leverandør:   Restek
Resteks kolonnesepta
Leverandør:  Restek
Certifikater
Resteks kolonnesepta
15 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These septa are preconditioned and ready to use.
  • Usable to 340 °C inlet temperature
  • Precision molding assures consistent, accurate fit
  • Excellent puncturability
Note: For 17 mm inlets, the maximum temperature for Thermolite septa is 290 °C.
Emballering: Packaged in ultra-clean blister packs. 12,7 mm and 17 mm septa are packaged in precleaned glass jars.
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • REST27121
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    5 mm (3/16”) mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
  • REST27122
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    5 mm (3/16”) mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • REST27125
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    6 mm (1/4”) mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • REST27127
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
  • REST27128
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • REST27130
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
  • REST27131
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • REST27133
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    9 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
  • REST27134
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    9 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • REST27139
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
  • REST27140
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • REST27145
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    11,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
  • REST27146
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    11,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • REST27151
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
  • REST27152
    Thermolite® septa
    Thermolite® septa
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Septa holder kit with septum support and holder
    Septa holder kit with septum support and holder
    REST21299
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr