About this item
Dette SuperMix er en 2X koncentreret, brugsklar reaktionsblanding til realtids-qPCR, som indeholder alle komponenter, undtagen primere, prober og skabeloner. Systemet overskrider de multiplexe begrænsninger i konventionelle PCR master mixes og muliggør ikke-kompromitteret amplifikation på op til fem målsekvenser i et enkelt rør. Undertrykkelse af amplikoner med lavt antal kopier af referencemål med højt antal kopier i amplifikationen er et almindeligt problem inden for multiplexing PCR. Dette kan fordreje eller maskere den tilsyneladende repræsentation og kvantificering af målsekvenser med et lavt antal kopier. PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix leverer et dynamisk område og følsomhed til multiplex qPCR, som kan sammenlignes med det for singleplex qPCR probeassays, men uden at der er behov for begrænsende eller variable primerkoncentrationer.
Et nøglekomponent i denne supermix er AccuStart™ Taq DNA-polymerase, der indeholder monoklonale antistoffer, som binder til polymerasen og gør det inaktivt før det første PCR-denatureringstrin. Ved varmeaktivering (2 minutter ved 95 °C) denatureres antistofferne irreversibelt, hvorved der frigøres komplet aktivt og umodificeret Taq DNA-polymerase. Dette fremmer specifik og effektiv primerforlængelse i et praktisk reaktionssæt, der anvendes ved stuetemperatur.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Dette SuperMix er en 2X koncentreret, brugsklar reaktionsblanding til realtids-qPCR, som indeholder alle komponenter, undtagen primere, prober og skabeloner. Systemet overskrider de multiplexe begrænsninger i konventionelle PCR master mixes og muliggør ikke-kompromitteret amplifikation på op til fem målsekvenser i et enkelt rør. Undertrykkelse af amplikoner med lavt antal kopier af referencemål med højt antal kopier i amplifikationen er et almindeligt problem inden for multiplexing PCR. Dette kan fordreje eller maskere den tilsyneladende repræsentation og kvantificering af målsekvenser med et lavt antal kopier. PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix leverer et dynamisk område og følsomhed til multiplex qPCR, som kan sammenlignes med det for singleplex qPCR probeassays, men uden at der er behov for begrænsende eller variable primerkoncentrationer.
Et nøglekomponent i denne supermix er AccuStart™ Taq DNA-polymerase, der indeholder monoklonale antistoffer, som binder til polymerasen og gør det inaktivt før det første PCR-denatureringstrin. Ved varmeaktivering (2 minutter ved 95 °C) denatureres antistofferne irreversibelt, hvorved der frigøres komplet aktivt og umodificeret Taq DNA-polymerase. Dette fremmer specifik og effektiv primerforlængelse i et praktisk reaktionssæt, der anvendes ved stuetemperatur.
Documents
Specifications for Product Family
Specifications
Specifications
- Catalog No:
- 733-1273
- 733-2074
- Ansøgning:
- qPCR probe
- qPCR probe
- Multiplexing:
- Yes
- Yes
Specifications
Product Family Options
Product Information
- BeskrivelseCycler kompatibilitetPaknAvailabilityPrice
- qPCR SuperMix, 200 reaktionerAgilent AriaMx, BioRad CFX, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480200 AssaysLog in for availability1 * 1 Each5.730,00 krSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.733-1273AnsøgningqPCR probeMultiplexingYes - qPCR SuperMix, 1000 reaktionerAgilent AriaMx, BioRad CFX, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 4801.000 AssaysLog in for availability1 * 1 Each22.970,00 krSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.733-2074AnsøgningqPCR probeMultiplexingYes