Optional upgrade
Pilot ONE® termostaterne kan opgraderes ved hjælp af den brugervenlige 'Plug and Play'-teknologi, hvilket giver stor fleksibilitet efter køb. Opgraderinger, som giver ekstra funktionalitet, er meget nemme at foretage, der skal blot indtastes en aktiveringskode. Alle enheder, som er angivet ovenfor, leveres med 'Basis' Pilot ONE® styreenheder, som kan opgraderes til Pilot ONE® 'Exclusive' med ekstra funktioner, som giver mulighed for.
- Grafisk display og aflæsningsintervaller på 0,1 og 0,01 °C
- Tre programmer, hver med 5 trin og visning af kompakt eller fuld menu
- Rampefunktion
- TAC (True Adaptive Control)
- Mulighed for ekstern styring
Pilot ONE® 'Professional' giver mulighed for:
Ulineær ramping
Ti programmer med i alt 100 programtrin
Bruger- og administratormenuer
Anden set-point funktion
Mulighed for ekstern temperaturstyring via ekstern PT100-sensor
Pilot ONE® termostaterne kan opgraderes ved hjælp af den brugervenlige 'Plug and Play'-teknologi, hvilket giver stor fleksibilitet efter køb. Opgraderinger, som giver ekstra funktionalitet, er meget nemme at foretage, der skal blot indtastes en aktiveringskode. Alle enheder, som er angivet ovenfor, leveres med 'Basis' Pilot ONE® styreenheder, som kan opgraderes til Pilot ONE® 'Exclusive' med ekstra funktioner, som giver mulighed for.
- Grafisk display og aflæsningsintervaller på 0,1 og 0,01 °C
- Tre programmer, hver med 5 trin og visning af kompakt eller fuld menu
- Rampefunktion
- TAC (True Adaptive Control)
- Mulighed for ekstern styring
Pilot ONE® 'Professional' giver mulighed for:
Ulineær ramping
Ti programmer med i alt 100 programtrin
Bruger- og administratormenuer
Anden set-point funktion
Mulighed for ekstern temperaturstyring via ekstern PT100-sensor