PS, ensfarvede eller med transparent base. Disse plader fås med forskellige brønd formater (rund U bund, konisk V bund, flad F bund eller C-flad bund med buede sider), i forskellige farver og overflade behandlinger.
- Alle BRANDplates® er alfanummerisk mærket, stabelbare og kompatible med standard pladelæsere og vaskere
- Standard 96 brønds plader har en farvet alfanumerisk kode som identificerer overflade typen (celle kultur behandlet er orange, immuno behandlet er blå, ubehandlet grå)
- Hvide plader giver maksimal reflektion og minimerer krydspåvirkning ved luminescens målinger; Sorte plader giver et minimal tilbagekastet lys under fluorescens målinger
immunoGrade™: Overfladen på disse plader er optimeret til immobilisering af IgG. De har en høj bindings kapacitet overfor molekyler med hydrofile og hydrofobe regioner. Plader med immunoGrade™ overfladen er det beste valg til standard ELISA applikationer.
hydroGrade™: En stærk hydrofil overflader. Særlig velegnet til binding af molekyler som hovedsageligt indeholder hydrofile områder. Plader med hydroGrade™ overfladen kan bruges i væske fase assays med hydrofobe komponeneter.
lipoGrade™: Stærk hydrofobisk (lipofilisk) overflade. Særligt velegnet til binding af molekyler med hybrofobe regioner. Mikroplader med lipoGrade™ overfladen kan bruges til væske fase assays med hydrofile komponenter.
Strongly hydrophilic surface. Especially well suited for binding molecules with predominantly hydrophilic regions. Plates with a hydroGrade™ surface can be used in liquid phase assays with hydrophobic components.