Holder til glastermometre
Termometerhylster til beholder
Katalog # 620-0997
Leverandør: Amarell
Gå til:
Product Details & Documents
Denne træ holder kan nemt fastgøres på en væg for nemmere aflæsning af temperaturen.
Conforms to ASTM D1086
Certifications: Overholder ASTM D1086
Specifikationer
- Beskrivelse:Termometerhylster til beholder