Homogenisatorer, POLYTRON® System PT 3100 D
Stand model, digital, volume range 0,1 ml to 10 litres. Powerful unit for a wide range of dispersing and homogenising applications in the laboratory using the rotor/stator principle. Remote operation can be achieved with PC control using the supplied software and selection of the AUTO–mode.
- Sikker quick-koblingsmekanisme til hurtig udskiftning af dispergeringsaggregater
- Intelligent styring for at give konstant hastighed uafhængigt af ændringer i belastning
- Soft-Start, overbelastningsbeskyttelse og hastighedsstabilisering
- Tre driftstilstande, STANDARD-, TIMER- og AUTO-tilstand.
- LCD og tastatur for at give forbedret digital brugergrænseflade til indstilling og visning af en lang række procesparametre
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20. Safety according to EN/IEC 61010
: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 20 Sikkerhed i henhold til EN/IEC 61010
: Drivenheden leveres med PC-software og kabel til tilslutning til PC. Dispergeringsaggregater og tilbehør skal bestilles separat.
- Catalog No:
- 441-0750
- Model:
- POLYTRON® PT 3100 D
- Volumen H₂O:
- 0,1 - 10000 ml
- Hastighedsområde:
- 500 - 30000 min⁻¹
- Hastighedsvisning:
- Digital
- Vægt:
- 3,9 kg
- Sound level:
- 73 dB(A) @ 30000 min-1
66 dB(A) @ 25000 min-1
Frequently Bought Together