VWR® Traceable®, Digitalt termohygrometer-pen
0…50 °C; 25 - 95% RH, ±1,0 °C; ±3,5% RH, 0,1 °C;
1 % RH, 23×140×11 mm
1 % RH, 23×140×11 mm
Katalog # 620-1586
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Dette instrument viser kontinuerligt og samtidigt både relativ luftfugtighed (RH) og temperatur.
- Hukommelse viser højeste og laveste aflæsninger for luftfugtighed/temperatur, der er opnået om natten eller i løbet af en anden tidsperiode
- Hurtig respons (under 6 sekunder)
- Praktisk lommeclips gør den let at have med sig
W×D×H: 23×140×11 mm
Certifications: Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Leveringsinformation: Leveres med et individuelt serienummereret Trabeable®-certifikat, der angiver sporbarhed til NIST-standarder, og et batteri på 1,5 V.
Documents
620-1586
Billeder 360
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Produktlitteratur
Specifikationer
- Område:0…50 °C; 25 - 95% RH
- Opløsning:0,1 °C;
1 % RH - Seq:01
- B×D×H:23×140×11 mm
- Nøjagtighed:±1,0 °C; ±3,5% RH