Orders LinkContactUsLinkComponent
Gate valve lockouts, standard
Leverandør:   Brady
Gate valve lockouts, standard
Leverandør:  Brady
Certifikater
Gate valve lockouts, standard
Gate valve lockouts, standard
30 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These gate valve lockouts accept locks with shackles up to 9,53 mm diameter.
  • Made of robust PP
  • With unique knockout centre that accommodates OS & Y or 'rising stem' valves
  • Resistant to temperature changes from −30 to 150 °C
  • Available in 5 sizes and 4 colours
Maximum shackle diameter: 9,53 mm
Min. shackle clearance: 19,00 mm
 : Sets include the complete size range of gate valve lockouts (in different colours) to fit gate valves from 25 to 330 mm.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Farve
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Hand wheel Ø 25 - 64 mm, hole Ø 19 mm
    rød
    120×35,9×80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 148,00 kr
    148,00 kr
    1 * 1 Items
       148,00 kr
  • Hand wheel Ø 25 - 64 mm, hole Ø 19 mm
    blå
    120×35,9×80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 148,00 kr
    148,00 kr
    1 * 1 Items
       148,00 kr
  • Hand wheel Ø 25 - 64 mm, hole Ø 19 mm
    gul
    120×35,9×80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 148,00 kr
    148,00 kr
    1 * 1 Items
       148,00 kr
  • Hand wheel Ø 25 - 64 mm, hole Ø 19 mm
    grøn
    120×35,9×80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 148,00 kr
    148,00 kr
    1 * 1 Items
       148,00 kr
  • Hand wheel Ø 25 - 64 mm, hole Ø 19 mm
    transparent
    120×35,9×80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 148,00 kr
    148,00 kr
    1 * 1 Items
       148,00 kr
  • Hand wheel Ø 64 - 127 mm, hole Ø 44,45 mm
    rød
    184,8×50,6×141,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 223,00 kr
    223,00 kr
    1 * 1 Items
       223,00 kr
  • Hand wheel Ø 64 - 127 mm, hole Ø 44,45 mm
    blå
    184,8×50,6×141,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 223,00 kr
    223,00 kr
    1 * 1 Items
       223,00 kr
  • Hand wheel Ø 64 - 127 mm, hole Ø 44,45 mm
    gul
    184,8×50,6×141,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 223,00 kr
    223,00 kr
    1 * 1 Items
       223,00 kr
  • Hand wheel Ø 64 - 127 mm, hole Ø 44,45 mm
    grøn
    184,8×50,6×141,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 223,00 kr
    223,00 kr
    1 * 1 Items
       223,00 kr
  • Hand wheel Ø 64 - 127 mm, hole Ø 44,45 mm
    transparent
    184,8×50,6×141,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 223,00 kr
    223,00 kr
    1 * 1 Items
       223,00 kr
  • Hand wheel Ø 127 - 165 mm, hole Ø 63,5 mm
    rød
    224×60,4×181 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 316,00 kr
    316,00 kr
    1 * 1 Items
       316,00 kr
  • Hand wheel Ø 127 - 165 mm, hole Ø 63,5 mm
    blå
    224×60,4×181 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 316,00 kr
    316,00 kr
    1 * 1 Items
       316,00 kr
  • Hand wheel Ø 127 - 165 mm, hole Ø 63,5 mm
    gul
    224×60,4×181 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 316,00 kr
    316,00 kr
    1 * 1 Items
       316,00 kr
  • Hand wheel Ø 127 - 165 mm, hole Ø 63,5 mm
    grøn
    224×60,4×181 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 316,00 kr
    316,00 kr
    1 * 1 Items
       316,00 kr
  • Hand wheel Ø 127 - 165 mm, hole Ø 63,5 mm
    transparent
    224×60,4×181 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 316,00 kr
    316,00 kr
    1 * 1 Items
       316,00 kr
  • Hand wheel Ø 165 - 254 mm, hole Ø 89,4 mm
    rød
    318,3×76,2×276,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 376,00 kr
    376,00 kr
    1 * 1 Items
       376,00 kr
  • Hand wheel Ø 165 - 254 mm, hole Ø 89,4 mm
    blå
    318,3×76,2×276,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 376,00 kr
    376,00 kr
    1 * 1 Items
       376,00 kr
  • Hand wheel Ø 165 - 254 mm, hole Ø 89,4 mm
    gul
    318,3×76,2×276,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 376,00 kr
    376,00 kr
    1 * 1 Items
       376,00 kr
  • Hand wheel Ø 165 - 254 mm, hole Ø 89,4 mm
    grøn
    318,3×76,2×276,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 376,00 kr
    376,00 kr
    1 * 1 Items
       376,00 kr
  • Hand wheel Ø 165 - 254 mm, hole Ø 89,4 mm
    transparent
    318,3×76,2×276,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 376,00 kr
    376,00 kr
    1 * 1 Items
       376,00 kr
  • Hand wheel Ø 254 - 320 mm, hole Ø 104,5 mm
    rød
    405,1×76,2×363,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 933,00 kr
    933,00 kr
    1 * 1 Items
       933,00 kr
  • Hand wheel Ø 254 - 320 mm, hole Ø 104,5 mm
    blå
    405,1×76,2×363,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 933,00 kr
    933,00 kr
    1 * 1 Items
       933,00 kr
  • Hand wheel Ø 254 - 320 mm, hole Ø 104,5 mm
    gul
    405,1×76,2×363,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 933,00 kr
    933,00 kr
    1 * 1 Items
       933,00 kr
  • Hand wheel Ø 254 - 320 mm, hole Ø 104,5 mm
    grøn
    405,1×76,2×363,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 933,00 kr
    933,00 kr
    1 * 1 Items
       933,00 kr
  • Hand wheel Ø 254 - 320 mm, hole Ø 104,5 mm
    transparent
    405,1×76,2×363,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 933,00 kr
    933,00 kr
    1 * 1 Items
       933,00 kr
Sets
Produktinformation
  • Model
    Farve
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Set, incl. one gate valve lockout in each size
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 5 Items
       1.700,00 kr
  • Set, incl. one gate valve lockout in each size
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 5 Items
       1.700,00 kr
  • Set, incl. one gate valve lockout in each size
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 5 Items
       1.700,00 kr
  • Set, incl. one gate valve lockout in each size
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 5 Items
       1.700,00 kr
  • Set, incl. one gate valve lockout in each size
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 5 Items
       1.700,00 kr