Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow controllers, Veriflo
Flow controllers, Veriflo
Leverandør:   Restek
Flow controllers, Veriflo
Leverandør:  Restek
Certifikater
Flow controllers, Veriflo
Flow controllers, Veriflo
26 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Maksimal flowhastighed
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • REST24239
    Flow controller, without orifice
    Flow controller, without orifice
    Rustfrit stål
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.630,00 kr
    8.630,00 kr
    1 * 1 Items
       8.630,00 kr
  • REST24238
    Flow controller, without orifice
    Flow controller, without orifice
    Siltek® behandelter Edelstahl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.550,00 kr
    9.550,00 kr
    1 * 1 Items
       9.550,00 kr
  • REST24229
    Flow controller
    Flow controller
    Rustfrit stål
    0,5 – 2,0 ml/min
    0,02 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST24232
    Flow controller
    Flow controller
    Siltek® behandelter Edelstahl
    0,5 – 2,0 ml/min
    0,02 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.360,00 kr
    10.360,00 kr
    1 * 1 Items
       10.360,00 kr
  • REST24260
    Flow controller
    Flow controller
    Rustfrit stål
    2 – 4 ml/min
    0,03 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.170,00 kr
    8.170,00 kr
    1 * 1 Items
       8.170,00 kr
  • REST24255
    Flow controller
    Flow controller
    Siltek® behandelter Edelstahl
    2 – 4 ml/min
    0,03 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.550,00 kr
    10.550,00 kr
    1 * 1 Items
       10.550,00 kr
  • REST24261
    Flow controller
    Flow controller
    Rustfrit stål
    4 – 8 ml/min
    0,041 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.930,00 kr
    8.930,00 kr
    1 * 1 Items
       8.930,00 kr
  • REST24256
    Flow controller
    Flow controller
    Siltek® behandelter Edelstahl
    4 – 8 ml/min
    0,041 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.550,00 kr
    10.550,00 kr
    1 * 1 Items
       10.550,00 kr
  • REST24262
    Flow controller
    Flow controller
    Rustfrit stål
    8 – 15 ml/min
    0,051 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.760,00 kr
    8.760,00 kr
    1 * 1 Items
       8.760,00 kr
  • REST24257
    Flow controller
    Flow controller
    Siltek® behandelter Edelstahl
    8 – 15 ml/min
    0,051 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.550,00 kr
    10.550,00 kr
    1 * 1 Items
       10.550,00 kr
  • REST24263
    Flow controller
    Flow controller
    Rustfrit stål
    15 – 30 ml/min
    0,076 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.760,00 kr
    8.760,00 kr
    1 * 1 Items
       8.760,00 kr
  • REST24258
    Flow controller
    Flow controller
    Siltek® behandelter Edelstahl
    15 – 30 ml/min
    0,076 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.550,00 kr
    10.550,00 kr
    1 * 1 Items
       10.550,00 kr
  • REST24264
    Flow controller
    Flow controller
    Rustfrit stål
    30 – 80 ml/min
    0,152 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.760,00 kr
    8.760,00 kr
    1 * 1 Items
       8.760,00 kr
  • REST24259
    Flow controller
    Flow controller
    Siltek® behandelter Edelstahl
    30 – 80 ml/min
    0,152 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.550,00 kr
    10.550,00 kr
    1 * 1 Items
       10.550,00 kr
Replacement orifices
Produktinformation
  • Materiale
    Maksimal flowhastighed
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • REST24218
    Replacement orifice
    Replacement orifice
    Rustfrit stål
    0,5 – 2 ml/min
    0,02 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 1 Items
       1.500,00 kr
  • REST24219
    Replacement orifice
    Replacement orifice
    Siltek® behandelter Edelstahl
    0,5 – 2 ml/min
    0,02 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.320,00 kr
    2.320,00 kr
    1 * 1 Items
       2.320,00 kr
  • REST24245
    Replacement orifice
    Replacement orifice
    Rustfrit stål
    2 – 4 ml/min
    0,03 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 1 Items
       1.500,00 kr
  • REST24233
    Replacement orifice
    Replacement orifice
    Siltek® behandelter Edelstahl
    2 – 4 ml/min
    0,03 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.320,00 kr
    2.320,00 kr
    1 * 1 Items
       2.320,00 kr
  • REST24246
    Replacement orifice
    Replacement orifice
    Rustfrit stål
    4 – 8 ml/min
    0,041 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 1 Items
       1.500,00 kr
  • REST24234
    Replacement orifice
    Replacement orifice
    Siltek® behandelter Edelstahl
    4 – 8 ml/min
    0,041 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.320,00 kr
    2.320,00 kr
    1 * 1 Items
       2.320,00 kr
  • REST24235
    Replacement orifice
    Replacement orifice
    Siltek® behandelter Edelstahl
    8 – 15 ml/min
    0,051 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.320,00 kr
    2.320,00 kr
    1 * 1 Items
       2.320,00 kr
  • REST24247
    Replacement orifice
    Replacement orifice
    Rustfrit stål
    8 – 15 ml/min
    0,051 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 1 Items
       1.500,00 kr
  • REST24236
    Replacement orifice
    Replacement orifice
    Siltek® behandelter Edelstahl
    15 – 30 ml/min
    0,076 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.320,00 kr
    2.320,00 kr
    1 * 1 Items
       2.320,00 kr
  • REST24248
    Replacement orifice
    Replacement orifice
    Rustfrit stål
    15 – 30 ml/min
    0,076 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 1 Items
       1.500,00 kr
  • REST24237
    Replacement orifice
    Replacement orifice
    Siltek® behandelter Edelstahl
    30 – 80 ml/min
    0,152 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.320,00 kr
    2.320,00 kr
    1 * 1 Items
       2.320,00 kr
  • REST24249
    Replacement orifice
    Replacement orifice
    Rustfrit stål
    30 – 80 ml/min
    0,152 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 1 Items
       1.500,00 kr