Orders LinkContactUsLinkComponent
Scraper, Cuinox
Scraper, Cuinox
Leverandør:   KING DISPOSABLES
Scraper, Cuinox
Leverandør:  KING DISPOSABLES
Certifikater
Scraper, Cuinox
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Heat resistant scraper with silicone blade and PE handle.
  • Heat resistant up to 260 °C
  • Ideal for use in kitchens and bakeries
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • KINGEL2947
    Scraper, white, with red handle
    Scraper, white, with red handle
    360 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 213,00 kr
    213,00 kr
    1 * 1 Items
       213,00 kr
  • KINGEL605177
    Scraper, white, with red handle
    Scraper, white, with red handle
    410 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 266,00 kr
    266,00 kr
    1 * 1 Items
       266,00 kr