Orders LinkContactUsLinkComponent
Sterilisation Boxes for Pipettes
Sterilisation Boxes for Pipettes
Leverandør:   Brand
Sterilisation Boxes for Pipettes
Leverandør:  Brand
Certifikater
Sterilisation Boxes for Pipettes
Sterilisation Boxes for Pipettes
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These pipette boxes made of aluminum are ideal for the storage and sterilisation of pipettes with different lengths.
  • With inner silicone coating
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • BRND28920
    Pipette box for the storage of pipettes (150 - 200 mm)
    Pipette box for the storage of pipettes (150 - 200 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 573,00 kr
    573,00 kr
    1 * 1 Items
       573,00 kr
  • BRND28925
    Pipette box for the storage of pipettes (235 - 305 mm)
    Pipette box for the storage of pipettes (235 - 305 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 627,00 kr
    627,00 kr
    1 * 1 Items
       627,00 kr
  • BRND28930
    Pipette box for the storage of pipettes (315 - 385 mm)
    Pipette box for the storage of pipettes (315 - 385 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 684,00 kr
    684,00 kr
    1 * 1 Items
       684,00 kr
  • BRND28935
    Pipette box for the storage of pipettes (315 - 485 mm)
    Pipette box for the storage of pipettes (315 - 485 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 725,00 kr
    725,00 kr
    1 * 1 Items
       725,00 kr