Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solutions
Leverandør:   SI Analytics
Buffer solutions
Leverandør:  SI Analytics
Certifikater
Buffer solutions
Buffer solutions
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Buffer solutions intended for extremely precise calibration.
  • Highest measurement reliability
  • No preservative agents
  • Hermetically sealed in the glass ampoule
  • Sterilised with hot steam
Certifications: According to DIN 19 266.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-værdi
    pH nøjagtighed
    Referencetemperatur
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Type L4791
    1,68
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Each
       2.830,00 kr
  • Type L4694
    4,00
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.240,00 kr
    2.240,00 kr
    1 * 1 Each
       2.240,00 kr
  • SCOI285138632
    Type L4895/SET
    Type L4895/SET
    4,00/7,00
    ±0,010
    25 °C
    18 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 866,00 kr
    866,00 kr
    1 * 1 Each
       866,00 kr
  • 662-6180
    Type L4698
    Type L4698
    4,00/7,00/10,01
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.240,00 kr
    2.240,00 kr
    1 * 1 Each
       2.240,00 kr
  • 662-0901
    Type L4794
    Type L4794
    4,01
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Each
       2.830,00 kr
  • 662-1608
    Type L4790
    Type L4790
    4,01/6,87
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Each
       2.830,00 kr
  • 662-1429
    Type L4798
    Type L4798
    4,01/6,87/9,18
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.660,00 kr
    2.660,00 kr
    1 * 1 Each
       2.660,00 kr
  • 662-6182
    Type L6874
    Type L6874
    6,87
    ±0,010
    25 °C
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 942,00 kr
    942,00 kr
    1 * 250 mL
       942,00 kr
  • 662-0902
    Type L4796
    Type L4796
    6,87
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Each
       2.830,00 kr
  • 662-6175
    Type L7004
    Type L7004
    7,00
    ±0,010
    25 °C
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 394,00 kr
    394,00 kr
    1 * 250 mL
       394,00 kr
  • Type L4697
    7,00
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.240,00 kr
    2.240,00 kr
    1 * 1 Each
       2.240,00 kr
  • 662-0903
    Type L4799
    Type L4799
    9,18
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Each
       2.830,00 kr
  • Type L4691
    10,01
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.240,00 kr
    2.240,00 kr
    1 * 1 Each
       2.240,00 kr