Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorescens kuvetter
Fluorescens kuvetter
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Fluorescens kuvetter
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Certifikater
Fluorescens kuvetter
Fluorescens kuvetter
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Semi-micro cuvettes in acrylic (PMMA) or polystyrene (PS).
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Højde
    Volumen
    Længde på lysvej
    Vinduesmateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • Semi-micro
    45 mm
    4 ml
    10 mm
    PMMA
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Semi-micro
    45 mm
    4 ml
    10 mm
    PMMA
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Semi-micro
    45 mm
    4 ml
    10 mm
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 687,02 kr
    687,02 kr
    1 * 2.000 Items
       687,02 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Semi-micro
    45 mm
    4 ml
    10 mm
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 593,08 kr
    593,08 kr
    1 * 2.000 Items
       593,08 kr
    Specifikationer:
    Marketsource