Orders LinkContactUsLinkComponent
Application specific filter papers, grade 287 ½, Whatman™
Application specific filter papers, grade 287 ½, Whatman™
Application specific filter papers, grade 287 ½, Whatman™
Certifikater
Application specific filter papers, grade 287 ½, Whatman™
Application specific filter papers, grade 287 ½, Whatman™
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Kieselguhr paper with a medium to slow flow rate. Additional adsorption effect, e.g., for the separation of very fine semi-colloidal turbidity, for clarifying milk serum, starch solutions, soil suspensions or sugar-containing solutions prior to polarimetry or refractometry.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 512-0581
  • 512-0582
  • Kvalitet:
  • 287 ½
  • 287 ½
  • Vægt:
  • 161 g/m²
  • 161 g/m²
  • Tykkelse:
  • 360 µm
  • 360 µm
  • Filtreringshastighed:
  • 330 s (Herzberg)
  • 330 s (Herzberg)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kvalitet
    Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 287 ½
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 601,00 kr
    601,00 kr
    1 * 50 Items
       601,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0581
    Kvalitet
    287 ½
    Vægt
    161 g/m²
    Tykkelse
    360 µm
    Filtreringshastighed
    330 s (Herzberg)
  • 287 ½
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 722,00 kr
    722,00 kr
    1 * 50 Items
       722,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0582
    Kvalitet
    287 ½
    Vægt
    161 g/m²
    Tykkelse
    360 µm
    Filtreringshastighed
    330 s (Herzberg)