Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
Density hydrometers
Leverandør:   Ludwig Schneider
Density hydrometers
Leverandør:  Ludwig Schneider
Certifikater
Density hydrometers
Density hydrometers
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Density hydrometers without thermometer calibrated at 20 °C.
Bestillingsoplysninger: A works calibration certificate is available on request.
Emballering: In a square plastic sleeve.
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 2,800 - 3,000 g/ml
    0,002 g/ml
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 538,00 kr
    538,00 kr
    1 * 1 Items
       538,00 kr
  • 3,200 - 3,400 g/ml
    0,002 g/ml
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 557,00 kr
    557,00 kr
    1 * 1 Items
       557,00 kr