Automatiske digitale refraktometr, RX-7000α
635-0148
: Atago
- Model:RX-7000α
- Område:0 − 100 °B
- Nøjagtighed:±0,1 °B ; ±0,0001 nD
- Måleområde (°Brix):0 - 100
- Hukommelse:Sidste 30 målinger
- Opløsning:0,00001 nD
- Beskrivelse:Automatic digital refractometer
- Elektriske specifikationer:100 - 240 V
- W×D×H:370×260×140 mm
- Temperature sensor:±0,05 °C
- Power supply:100 - 240 VAC
- Aflæsningsinterval (°Brix):0,01
- Temperaturmåling:5...70 °C
- Temperatursensorens nøjagtighed:±0,05 °C
- Vægt:6900 g
- Pakn:1
- Refraktionsindeks:1,325 − 1,70 nD
RX-7000α--modellerne er automatiske digitale refraktometre, hvor måletemperaturen kan indstilles internt og måler nøjagtigt og hurtigt det refraktive indeks, Brix eller koncentrationen af forskellige væsker.
RX-7000α med dens evne til at måle højrefraktive indeks ved højere temperaturer gør den specielt velegnet til olier og fedtstoffer med høje smeltepunktstemperaturer.