Orders LinkContactUsLinkComponent
Fused quartz microscope slides
Fused quartz microscope slides
Certifikater
Fused quartz microscope slides
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These fused quartz slides are made of fusing naturally occurring crystalline silica.
  • High chemical purity, high corrosion resistance, high melting point
  • Low coefficient of thermal expansion with excellent electrical insulation
  • Optical transmission from ultra-violet to infrared
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • 42295.KG
    Microscope slides
    Microscope slides
    Indsmeltet kvarts
    26×26 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 682,00 kr
    682,00 kr
    1 * 1 Items
       682,00 kr
  • Microscope slides
    Indsmeltet kvarts
    26×51 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 780,00 kr
    780,00 kr
    1 * 1 Items
       780,00 kr
  • Microscope slides
    Indsmeltet kvarts
    76×26 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 883,00 kr
    883,00 kr
    1 * 1 Items
       883,00 kr
  • 42295.KJ
    Microscope slides
    Microscope slides
    Indsmeltet kvarts
    26×26 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.360,00 kr
    2.360,00 kr
    1 * 5 Items
       2.360,00 kr
  • Microscope slides
    Indsmeltet kvarts
    26×51 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 3.120,00 kr
    3.120,00 kr
    1 * 5 Items
       3.120,00 kr
  • Microscope slides
    Indsmeltet kvarts
    76×26 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 3.530,00 kr
    3.530,00 kr
    1 * 5 Items
       3.530,00 kr