Orders LinkContactUsLinkComponent
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 589/3, Whatman™
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 589/3, Whatman™
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 589/3, Whatman™
Certifikater
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 589/3, Whatman™
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 589/3, Whatman™
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Whatman Grade 589/3 ashless filter paper from Cytiva is particularly useful in capturing very fine particulate samples such as insoluble molecules in fats or oils or supporting ash free dry mass.
  • High purity (<0,01% ash) for ash free dry mass methods
  • Blue ribbon filter
  • Very fine precipitate retention (class 2d acc. to DIN 53 135)
  • Herzberg filtration speed of 750 s*
  • Also available prepleated as Grade 589/3 ½
*The time taken to filter 100 ml water (20° C) through a filter area of 10 cm² at a constant pressure of 5 cm water column.
Grade 589/3 filter paper from Cytiva's business supports accurate measurement of ash free dry mass. The blue ribbon filter is an established component in a variety of quantitative analysis methods, such as quantification of insoluble contaminants in animal and vegetable fats and oils. Ash free dry mass.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 512-0402
  • 512-3613
  • 512-3614
  • WHAT10300213
  • 512-3615
  • 512-3616
  • Kvalitet:
  • 589/3
  • 589/3
  • 589/3
  • 589/3
  • 589/3
  • 589/3
  • Vægt:
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • Tykkelse:
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • Partikelretention:
  • <2 µm
  • <2 µm
  • <2 µm
  • <2 µm
  • <2 µm
  • <2 µm
  • Filtreringshastighed:
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • Askeindhold:
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kvalitet
    Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 589/3
    12,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 644,00 kr
    644,00 kr
    1 * 1.000 Items
       644,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0402
    Kvalitet
    589/3
    Vægt
    84 g/m²
    Tykkelse
    160 µm
    Partikelretention
    <2 µm
    Filtreringshastighed
    375 s (Herzberg)
    Askeindhold
    0,010%
  • 589/3
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 479,00 kr
    479,00 kr
    1 * 100 Items
       479,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-3613
    Kvalitet
    589/3
    Vægt
    84 g/m²
    Tykkelse
    160 µm
    Partikelretention
    <2 µm
    Filtreringshastighed
    375 s (Herzberg)
    Askeindhold
    0,010%
  • 589/3
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 560,00 kr
    560,00 kr
    1 * 100 Items
       560,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-3614
    Kvalitet
    589/3
    Vægt
    84 g/m²
    Tykkelse
    160 µm
    Partikelretention
    <2 µm
    Filtreringshastighed
    375 s (Herzberg)
    Askeindhold
    0,010%
  • 589/3
    142 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 466,00 kr
    466,00 kr
    1 * 100 Items
       466,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WHAT10300213
    Kvalitet
    589/3
    Vægt
    84 g/m²
    Tykkelse
    160 µm
    Partikelretention
    <2 µm
    Filtreringshastighed
    Askeindhold
    0,010%
  • 589/3
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 748,00 kr
    748,00 kr
    1 * 100 Items
       748,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-3615
    Kvalitet
    589/3
    Vægt
    84 g/m²
    Tykkelse
    160 µm
    Partikelretention
    <2 µm
    Filtreringshastighed
    375 s (Herzberg)
    Askeindhold
    0,010%
  • 589/3
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.110,00 kr
    1.110,00 kr
    1 * 100 Items
       1.110,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-3616
    Kvalitet
    589/3
    Vægt
    84 g/m²
    Tykkelse
    160 µm
    Partikelretention
    <2 µm
    Filtreringshastighed
    375 s (Herzberg)
    Askeindhold
    0,010%