Orders LinkContactUsLinkComponent
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 44, Whatman™
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 44, Whatman™
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 44, Whatman™
Certifikater
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 44, Whatman™
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 44, Whatman™
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cytiva's Whatman Grade 44 quantitative paper is a thin version of Grade 42 ashless paper. The thinness reduces the overall ash content, making Grade 44 well suited for analyses relying on ash-free dry weight.
  • Accurate ash free dry mass measurements
  • Fine nominal particle retention rating of 3 µm
  • Filtration speed (Herzberg 995 s)
  • Typical thickness of 180 µm
Cytiva's business offers other ashless grades with different particle retention ratings, as well as hardened ashless grades to ensure accurate measurement during analyses of samples that are strongly acidic/alkali.
Fast gravimetric analysis of fine particles. Gravimetric analysis can be time-consuming when filtration of fine particles is required. Because of its reduced thickness, Grade 44 ashless filter paper from Cytiva provides faster filtration of fine particles when compared with thicker papers of similar retention rating, such as Whatman Grade 42 paper.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 512-0331
  • 512-0332
  • 512-0333
  • 512-0334
  • 512-0335
  • 512-0336
  • 512-0656
  • Kvalitet:
  • 44
  • 44
  • 44
  • 44
  • 44
  • 44
  • 44
  • Vægt:
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • Tykkelse:
  • 176 µm
  • 176 µm
  • 176 µm
  • 176 µm
  • 176 µm
  • 176 µm
  • 176 µm
  • Partikelretention:
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • Filtreringshastighed:
  • 995 s (Herzberg)
  • 995 s (Herzberg)
  • 995 s (Herzberg)
  • 995 s (Herzberg)
  • 995 s (Herzberg)
  • 995 s (Herzberg)
  • 995 s (Herzberg)
  • Askeindhold:
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • Flowhastighed for luft:
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kvalitet
    Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 44
    70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 272,00 kr
    272,00 kr
    1 * 100 Items
       272,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0331
    Kvalitet
    44
    Vægt
    80 g/m²
    Tykkelse
    176 µm
    Partikelretention
    3 µm
    Filtreringshastighed
    995 s (Herzberg)
    Askeindhold
    0,007%
    Flowhastighed for luft
    56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 44
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 337,00 kr
    337,00 kr
    1 * 100 Items
       337,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0332
    Kvalitet
    44
    Vægt
    80 g/m²
    Tykkelse
    176 µm
    Partikelretention
    3 µm
    Filtreringshastighed
    995 s (Herzberg)
    Askeindhold
    0,007%
    Flowhastighed for luft
    56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 44
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 100 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0333
    Kvalitet
    44
    Vægt
    80 g/m²
    Tykkelse
    176 µm
    Partikelretention
    3 µm
    Filtreringshastighed
    995 s (Herzberg)
    Askeindhold
    0,007%
    Flowhastighed for luft
    56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 44
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 569,00 kr
    569,00 kr
    1 * 100 Items
       569,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0334
    Kvalitet
    44
    Vægt
    80 g/m²
    Tykkelse
    176 µm
    Partikelretention
    3 µm
    Filtreringshastighed
    995 s (Herzberg)
    Askeindhold
    0,007%
    Flowhastighed for luft
    56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 44
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 758,00 kr
    758,00 kr
    1 * 100 Items
       758,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0335
    Kvalitet
    44
    Vægt
    80 g/m²
    Tykkelse
    176 µm
    Partikelretention
    3 µm
    Filtreringshastighed
    995 s (Herzberg)
    Askeindhold
    0,007%
    Flowhastighed for luft
    56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 44
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.120,00 kr
    1.120,00 kr
    1 * 100 Items
       1.120,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0336
    Kvalitet
    44
    Vægt
    80 g/m²
    Tykkelse
    176 µm
    Partikelretention
    3 µm
    Filtreringshastighed
    995 s (Herzberg)
    Askeindhold
    0,007%
    Flowhastighed for luft
    56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 44
    240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.900,00 kr
    1.900,00 kr
    1 * 100 Items
       1.900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0656
    Kvalitet
    44
    Vægt
    80 g/m²
    Tykkelse
    176 µm
    Partikelretention
    3 µm
    Filtreringshastighed
    995 s (Herzberg)
    Askeindhold
    0,007%
    Flowhastighed for luft
    56 s/100 ml/6,5 cm²