Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
Leverandør:   WTW
Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
Leverandør:  WTW
Certifikater
Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These standard buffer solutions (work reference buffer solutions) are widely used in precision applications.
  • Traceably certified to PTB/NIST and therefore safe for use
  • Every bottle is labeled with their own lot number with an expiration date
 : DIN 19266-01: 2000.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-værdi
    pH nøjagtighed
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 662-0332
    Buffer solution, PL 2
    Buffer solution, PL 2
    1,68
    ±0,02
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 343,00 kr
    343,00 kr
    1 * 250 mL
       343,00 kr
  • WTWA109110
    Buffer solution, PL 4
    Buffer solution, PL 4
    4,01
    ±0,02
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 317,00 kr
    317,00 kr
    1 * 250 mL
       317,00 kr
  • 662-0326
    Buffer solution, PL 7
    Buffer solution, PL 7
    6,87
    ±0,02
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 317,00 kr
    317,00 kr
    1 * 250 mL
       317,00 kr
  • 662-0327
    Buffer solution, PL 9
    Buffer solution, PL 9
    9,18
    ±0,02
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 317,00 kr
    317,00 kr
    1 * 250 mL
       317,00 kr
  • 662-0333
    Buffer solution, PL 12
    Buffer solution, PL 12
    12,47
    ±0,02
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 250 mL
       353,00 kr
  • WTWA109020
    Buffer solution, STAPL-4/7/9, package with 10×6 glass ampoules with each 20 ml
    Buffer solution, STAPL-4/7/9, package with 10×6 glass ampoules with each 20 ml
    4,01, 6,87, 9,18
    ±0,01
    1 KIT
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2.480,00 kr
    2.480,00 kr
    1 * 1 Each
       2.480,00 kr