ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 93, Whatman™
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 93, Whatman™
Certificates
undefined
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 93, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • 512-0618
  • 512-0619
  • 515-2503
  • 512-0617
  • 512-0605
  • 512-0615
  • 512-0616
  • Kvalitet:
  • 93
  • 93
  • 93
  • 93
  • 93
  • 93
  • 93
  • Vægt:
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • Tykkelse:
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • Partikelretention:
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • Filtreringshastighed:
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • Flowhastighed for luft:
  • 7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 7 s/100 ml/6,5 cm²