Orders LinkContactUsLinkComponent
ORP electrode
ORP electrode
ORP electrode, mV ± 2000, GE 105-BNC, BNC, 1 m cable, 3 mol/l KCl, 0...+80 °C, 12×120 mm
Katalog # GRSG607798
Leverandør:   Greisinger
ORP electrode
Katalog # GRSG607798
Leverandør:  Greisinger
ORP electrode
ORP electrode
ORP electrode, mV ± 2000, GE 105-BNC, BNC, 1 m cable, 3 mol/l KCl, 0...+80 °C, 12×120 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Redox electrode with BNC plug.
Specifikationer
  • Tilslutning:
    BNC, 1 m cable
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Model:
    GE 105-BNC
  • Beskrivelse:
    ORP electrode, mV ± 2000
  • Elektrolyt:
    3 mol/l KCl
  • Temperatur:
    0...+80 °C