Orders LinkContactUsLinkComponent
Packed GC columns
Packed GC columns
Leverandør:   Restek
Packed GC columns
Leverandør:  Restek
Certifikater
Packed GC columns
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • Faster separations of C1 to C4 hydrocarbons
  • Res-Sil packing replaces Porasil materials
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø indv.
    Længde
    Udv.Ø
    Netstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • REST80437-800
    SilcoSmooth tubing
    SilcoSmooth tubing
    2,00 mm
    0,30 m
    3,18 mm
    80/100
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.320,00 kr
    8.320,00 kr
    1 * 1 Items
       8.320,00 kr
  • REST80437-810
    SilcoSmooth tubing
    SilcoSmooth tubing
    2,00 mm
    0,30 m
    3,18 mm
    80/100
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.900,00 kr
    11.900,00 kr
    1 * 1 Items
       11.900,00 kr
  • REST80436-800
    SilcoSmooth tubing
    SilcoSmooth tubing
    2,00 mm
    0,5 m
    3,18 mm
    80/100
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.930,00 kr
    11.930,00 kr
    1 * 1 Items
       11.930,00 kr