Orders LinkContactUsLinkComponent
Carrier for round bottom flasks, IKA®
Carrier for round bottom flasks, IKA®
Max. 500 ml, 142 mm, 108 mm, 34×49 mm
Katalog # IKAA4448400
Leverandør:   IKA
Carrier for round bottom flasks, IKA®
Katalog # IKAA4448400
Leverandør:  IKA
Carrier for round bottom flasks, IKA®
Carrier for round bottom flasks, IKA®
Max. 500 ml, 142 mm, 108 mm, 34×49 mm
Price
2.850,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
Working temperature max.: 300 °C
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    142 mm
  • Til:
    Max. 500 ml
  • B×D:
    34×49 mm
  • Indv. Ø bund:
    108 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flask inlay, 100 ml
    Flask inlay, 100 ml
    442-0966
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 715,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flask inlay, 250 ml
    Flask inlay, 250 ml
    442-0964
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 715,00 kr