Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Certifikater
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Double-ended micro spatulas made from stainless WIRONIT steel.
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Klinge længde
    Bladbredde
    Tilgængelighed
    Price
  • 150 mm
    28 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 199,00 kr
    199,00 kr
    1 * 1 Items
       199,00 kr
  • 180 mm
    30 mm
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 200,00 kr
    200,00 kr
    1 * 1 Items
       200,00 kr