Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatula, micro, flexible
Double spatula, micro, flexible
185 mm, 50 mm, 6 mm
Katalog # 231-2167
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Double spatula, micro, flexible
Katalog # 231-2167
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Double spatula, micro, flexible
Double spatula, micro, flexible
185 mm, 50 mm, 6 mm
Price
78,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Flexible double spatula made of stainless steel.
Specifikationer
  • Længde:
    185 mm
  • Seq:
    12
  • Bladbredde:
    6 mm
  • Klinge længde:
    50 mm