Orders LinkContactUsLinkComponent
Samplers, MultiThief
Samplers, MultiThief
Leverandør:   Sampling Systems
Samplers, MultiThief
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Samplers, MultiThief
Samplers, MultiThief
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The MultiThief is designed for the multi-level sampling of free flowing powders and granules.
  • Variable sample volumes up to 60 ml
  • Suitable for free fl owing powders and granules
  • Can be quickly and easily changed by removing cells
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Længde
    Kamre
    Ø
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • Sampler
    Rustfrit stål 316
    1000 mm
    3
    40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.080,00 kr
    11.080,00 kr
    1 * 1 Items
       11.080,00 kr
  • Sampler
    Rustfrit stål 316L
    1500 mm
    4
    40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.090,00 kr
    13.090,00 kr
    1 * 1 Items
       13.090,00 kr
  • Sampler
    Rustfrit stål 316
    2000 mm
    4
    40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.700,00 kr
    13.700,00 kr
    1 * 1 Items
       13.700,00 kr
Inserts
Produktinformation
  • Materiale
    Længde
    Kamre
    Ø
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMP1290W-00
    Blank insert for MultiThief
    Blank insert for MultiThief
    Rustfrit stål 316L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.600,00 kr
    2.600,00 kr
    1 * 1 Items
       2.600,00 kr
  • SAMP1290W-05
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Rustfrit stål 316L
    5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 1 Items
       2.760,00 kr
  • SAMP1290W-10
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Rustfrit stål 316L
    10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 1 Items
       2.760,00 kr
  • SAMP1290W-25
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Rustfrit stål 316L
    25 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 1 Items
       2.760,00 kr
  • SAMP1290W-50
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Rustfrit stål 316L
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 1 Items
       2.760,00 kr
  • 300-0422
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Rustfrit stål 316L
    60 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 1 Items
       2.760,00 kr