Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex shaker, Vortex 2
Katalog # IKAA25000258
Leverandør:   IKA
Vortex mixer, VORTEX 2
Katalog # IKAA25000258
Leverandør:  IKA
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex shaker, Vortex 2
Price
2.470,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Vortex shaker with sturdy metal die cast housing. Suitable for continuous operation (low heat due to ventilation of motor).
  • Stable operation at high speeds due to silicon feet
  • Infinitely adjustable speed range
  • Temperature range 5 to 40 °C
  • Various applications are possible because of 3 interchangeable attachments and 7 inserts
  • Touch function
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Bestillingsoplysninger: Supplied without accessories. A range of attachments is available, these must be ordered separately.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Vortex shaker, Vortex 2
  • Tidsindstilling:
    -
  • Cat. No.:
    IKAA25000258
  • Orbit:
    4 mm
  • B×D×H:
    120×138×140 mm
  • Hastighedsområde:
    500 - 2500 min⁻¹
  • Vægt:
    3,9 kg
  • Maks. kapacitet:
    0,4 kg
  • Model:
    Vortex 2
  • Motorindgangseffekt:
    39 W
  • Rystebevægelse:
    Orbital
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasholder, til 18 reagensglas, 10 mm**
    Reagensglasholder, til 18 reagensglas, 10 mm**
    412-0103
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Mikrotiterpladeholder til 1 standard mikrotiterplade**
    Mikrotiterpladeholder til 1 standard mikrotiterplade**
    441-0036
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til én hånd, 88 mm rund med gummiindsats
    Holder til én hånd, 88 mm rund med gummiindsats
    412-0100
    Kontinuerlig drift eller touch-tilstand
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 252,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Flaskestativ til Erlenmeyerkolber eller rundbundet kolber, 100 til 250 ml**
    Flaskestativ til Erlenmeyerkolber eller rundbundet kolber, 100 til 250 ml**
    412-0107
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasholder, til 8 reagensglas, 20 ml**
    Reagensglasholder, til 8 reagensglas, 20 ml**
    412-0106
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Universalholder, 150 mm m. gummiindsats
    Universalholder, 150 mm m. gummiindsats
    412-0101
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 280,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard attachment
    Standard attachment
    444-2748
    Continuous or touch mode
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 119,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasholder, til 8 reagensglas, 16 ml**
    Reagensglasholder, til 8 reagensglas, 16 ml**
    412-0105
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasholder, til 12 reagensglas, 12 mm**
    Reagensglasholder, til 12 reagensglas, 12 mm**
    412-0104
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasholder, til 54 mikrocentrifugerør, 1,5 ml**
    Reagensglasholder, til 54 mikrocentrifugerør, 1,5 ml**
    412-0102
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 651,00 kr