Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, Rtx®-200MS (fused silica)
Capillary columns, Rtx®-200MS (fused silica)
Leverandør:   Restek
Capillary columns, Rtx®-200MS (fused silica)
Leverandør:  Restek
Certifikater
Capillary columns, Rtx®-200MS (fused silica)
Capillary columns, Rtx®-200MS (fused silica)
19 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rtx-200 columns have accomplished many difficult separations. The trifluoropropylmethyl polysiloxane stationary phase has a unique selectivity that changes elution orders and resolves compounds that phenyl, cyano, or carbowax phases can not. These columns offer exceptional thermal stability, low bleed, and superior inertness - even for active compounds such as phenols, and with sensitive detectors such as ECDs, NPDs, and MSDs.
  • Equivalent to USP G6 phase
General purpose columns for solvents, Freon fluorocarbons, alcohols, ketones, silanes, glycols. Excellent confirmation column with an Rtx-5 column for phenols, nitrosamines, organochlorine pesticides, chlorinated hydrocarbons, and chlorophenoxy herbicides.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • REST15605
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,10 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.790,00 kr
    5.790,00 kr
    1 * 1 Items
       5.790,00 kr
  • REST15620
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,25 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.880,00 kr
    3.880,00 kr
    1 * 1 Items
       3.880,00 kr
  • JJBEI15635
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,50 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • REST15650
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    1,00 µm
    0,25 mm
    15 m
    Discontinued
  • REST15608
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,10 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.170,00 kr
    6.170,00 kr
    1 * 1 Items
       6.170,00 kr
  • REST15623
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.070,00 kr
    6.070,00 kr
    1 * 1 Items
       6.070,00 kr
  • REST15638
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,50 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.070,00 kr
    6.070,00 kr
    1 * 1 Items
       6.070,00 kr
  • JJBEI15653
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    1,00 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • REST15606
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,10 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST15621
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,25 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST15636
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,50 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST15651
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    1,00 µm
    0,32 mm
    15 m
    Discontinued
  • REST15609
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,10 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST15624-600
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items
  • REST15624-6850
    Rtx-200MS cap column with 127 mm HP6850 cage
    Rtx-200MS cap column with 127 mm HP6850 cage
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Discontinued
  • REST15624
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.380,00 kr
    6.380,00 kr
    1 * 1 Items
       6.380,00 kr
  • REST15639
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    0,50 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.380,00 kr
    6.380,00 kr
    1 * 1 Items
       6.380,00 kr
  • REST15654
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Kapillær
    Rtx®-200MS
    1,00 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.380,00 kr
    6.380,00 kr
    1 * 1 Items
       6.380,00 kr
  • REST15637
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Mikroboring
    Rtx®-200MS
    0,50 µm
    0,53 mm
    15 m
    Discontinued
  • REST15652-282
    Rtx-200MS cap column with 127 mm star cage - no guarantee for breakage
    Rtx-200MS cap column with 127 mm star cage - no guarantee for breakage
    Mikroboring
    Rtx®-200MS
    1,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Discontinued
  • REST15652
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Mikroboring
    Rtx®-200MS
    1,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST15667
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Mikroboring
    Rtx®-200MS
    1,50 µm
    0,53 mm
    15 m
    Discontinued
  • REST15640
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Mikroboring
    Rtx®-200MS
    0,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.180,00 kr
    7.180,00 kr
    1 * 1 Items
       7.180,00 kr
  • REST15655-6850
    Rtx-200MS cap column with 127 mm HP6850 cage
    Rtx-200MS cap column with 127 mm HP6850 cage
    Mikroboring
    Rtx®-200MS
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Discontinued
  • REST15655
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Mikroboring
    Rtx®-200MS
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST15670
    Rtx-200MS cap column
    Rtx-200MS cap column
    Mikroboring
    Rtx®-200MS
    1,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.180,00 kr
    7.180,00 kr
    1 * 1 Items
       7.180,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information