VWR® Traceable Plus, Digitale termometre med tredobbelt display
De digitale Traceable Plus termometre overvåger temperaturen i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe.
- Hukommelse for min./maks.
- Tredelt display: høj, lav og aktuel temperatur
- Alarm om overskridelse, som kan programmeres i intervaller på 1,0 °C
- En flaske fyldt med ufarlige væsker isolerer sensoren fra hurtige temperaturskift, når døren til køleskabet åbnes (620-1582)
Bottle sensor in glycol solution or standard wire probe sensor (bullet).
Traceable to NIST. Fulfils all CDC thermometer and vaccine thermometer requirements.
: Traceable to NIST. Fulfils all CDC thermometer and vaccine thermometer requirements. Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
: Leveres med et Traceable-certifikat fra ISO 17025 kalibreringslaboratorium, ét AAA-batteri, resistent plastæske, probe og tre meter kabel, opklappeligt stativ til laboratoriebordet, plade til vægmontering og VELCRO®- og magnetstrips, som kan fastgøres på enhver overflade.
Frequently Bought Together