Orders LinkContactUsLinkComponent
Læselup, scribolux
Læselup, scribolux
Illuminated stand magnifier, 2,8×, 75×100 mm
Katalog # 630-1039
Leverandør:   ESCHENBACH OPTIK
Læselup, scribolux
Katalog # 630-1039
Leverandør:  ESCHENBACH OPTIK
Læselup, scribolux
Læselup, scribolux
Illuminated stand magnifier, 2,8×, 75×100 mm
Price
1.570,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Denne lup, som er let at styre, kan stå på læsestoffet, så det giver et meget tydeligt billede og et stort synsfelt.
  • Afstand fra linse til overflade: 75 mm
  • Hård, ridsefast cera-tec®- belægning
  • Klar, ensartet og energibesparende LED-belysning (80 mA)
  • Asfærisk PXM® letvægtslinse
  • Der er indbygget et batterirum i luppens base
Leveringsinformation: Leveres med 3 AA 1,5 V batterier, op til 10x længere batterilevetid end med traditionelle pærer, mikrofiberpose til beskyttelse af linsen.
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    2,8×
  • Beskrivelse:
    Illuminated stand magnifier
  • B×D:
    75×100 mm