Orders LinkContactUsLinkComponent
Abbe refractometer
Abbe refractometer
Abbe refractometer, 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,70 nD, 0,25 °Bx ; 0,0005 nD
Katalog # 635-0480
Leverandør:   BELLINGHAM STANLEY
Abbe refractometer
Katalog # 635-0480
Leverandør:  BELLINGHAM STANLEY
Abbe refractometer
Abbe refractometer
Abbe refractometer, 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,70 nD, 0,25 °Bx ; 0,0005 nD
Price
12.310,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Abbe er et prisbilligt refraktometer til applikationer i uddannelsesinstitutioner og laboratorier, hvor der er brug for et bredt refraktionsindeksområde, eller hvor prøvemængderne er relativt lave.
  • I de fleste tilfælde kan normalt dagslys bruges, da instrumentet er monteret med spejlreflektorer, som leder lyset gennem instrumentets optik
  • Resultaterne beregnes i enten RI eller på Brix sukkerskala, hvor prismetemperaturen monitoreres elektronisk og vises på det indbyggede digitale display
  • Vandbadstilslutning leverer temperaturstyring af prismerne ved hjælp af et egnet eksternt vandbad og termostat
Bestillingsoplysninger: Til visse applikationer kan der være behov for en lyskilde, som skal bestilles separat.
Leveringsinformation: Supplied with a hard case, a calibration plate, contact liquid, an instruction manual and a LR44 AA 1,5 V button cell.
Specifikationer
  • Område:
    0 − 95 °Bx
  • Opløsning:
    0,25 °Bx ; 0,0005 nD
  • Beskrivelse:
    Abbe refractometer
  • Refraktionsindeks:
    1,30 − 1,70 nD
  • Cat. No.:
    635-0480
  • Lyskilde:
    LR44 alkaline 1,5V knapcelle
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Monobromonaphthalene contact liquid for test plates, RI = 1,65 nD
    Monobromonaphthalene contact liquid for test plates, RI = 1,65 nD
    635-0000
    6 mL
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 mL - 435,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Light source with integral intensity control, 230 V/50 Hz, UK/EU plug
    Light source with integral intensity control, 230 V/50 Hz, UK/EU plug
    635-0482
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.380,00 kr