96-brønds klare mikroplader af polystyren, Corning®
CORN9710
: Corning
- Pakket:Bulk
- Anbefalet arbejdsvolumen:—
- Steril:+
- Beskrivelse:Standard plate, flat bottom, TC treated, without lid
- Seq:26
- Pakn:100
- Brøndvolumen:—
PS, klar. Fås med en række forskellige overfladebehandlinger og brøndprofiler, og med mål, som lever op til de foreslåede standarder for industrien.
*Behandlet for at forbedre hydrofili til hæmagglutination og lignende assays.