Orders LinkContactUsLinkComponent
Steriliseringsposer
 :   Brand
Steriliseringsposer
 :  Brand
Steriliseringsposer
Steriliseringsposer
Bags: Disposal bag, PP/PA.
Holders:
Poseholdere fremstillet af stålwire belagt med epoxyharpiks. Gummifod. Ikke autoklaverbar.
Epoxy-coated steel wire, with rubber feet. Non-autoclavable.
 : risk of injury. Never put sharp objects such as needles into plastic bags. Bags should stay open during sterilisation.
Product Family Options
Bags
  • Beskrivelse
    Materiale
    L×B
  • Steriliseringsposer/poser til bortskaffelse, autoklaverbare (121 °C)
    PP
    300×200 mm
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 198,00 kr
    198,00 kr
    1 * 100 Items
       198,00 kr
  • Steriliseringsposer/poser til bortskaffelse, autoklaverbare (134 °C) og sterilisering med varm luft ved 180 °C
    PA
    300×200 mm
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 289,00 kr
    289,00 kr
    1 * 50 Items
       289,00 kr
Holders
  •  
    Beskrivelse
  • Stativ + 100 poser
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 0,00 kr
    0,00 kr
    1 * 1 Items
       0,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • Stand for disposal bags, white
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 91,60 kr
    91,60 kr
    1 * 1 Items
       91,60 kr