Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose, SeaKem® HEEO
Leverandør:   LONZA
Agarose, SeaKem® HEEO
Leverandør:  LONZA
Certifikater
Agarose, SeaKem® HEEO
Agarose, SeaKem® HEEO
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
SeaKem® HEEO Agarose is a very high EEO agarose that is useful in applications requiring significant cathodal migration, such as IEP of IgG and IgM. It can also be used to blend with a lower EEO agarose to achieve a specific EEO value.
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 733-1558
    Agarose, SeaKem® HEEO
    Agarose, SeaKem® HEEO
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 2.390,00 kr
    2.390,00 kr
    1 * 25 g
       2.390,00 kr
  • 733-1557
    Agarose, SeaKem® HEEO
    Agarose, SeaKem® HEEO
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 125 g
    1 * 125 g - 7.890,00 kr
    7.890,00 kr
    1 * 125 g
       7.890,00 kr