Orders LinkContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-541
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-541
Leverandør:   Ansell
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-541
Leverandør:  Ansell
Certifikater
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-541
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These seamless liners with INTERCEPT™ technology yarn feature a nitrile foam coating on palm and fingertips.
  • Form-fitting ultralight weight glove
  • ANSELL GRIP™ Technology minimises the force required to grip oily or wet tools or materials
  • INTERCEPT™ Technology yarn has been designed to exceed industry standards
  • Best-in-class cut protection and increased comfort with dexterity
  • FORTIX™ Technology applies a thin, resilient and breathable nitrile foam coating, which extends gloves' working life and improves comfort in abrasive applications
Ideal for the assembly of small sharp parts, for the handling of small sharp metal parts, light duty stamping and maintenance.
Certifications: EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX); Cat. III.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ANSE11-541/6
  • ANSE11-541/7
  • ANSE11-541/8
  • ANSE11-541/9
  • ANSE11-541/10
  • ANSE11-541/11
  • Model:
  • 11-541
  • 11-541
  • 11-541
  • 11-541
  • 11-541
  • 11-541
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Foringsmateriale:
  • PE
  • PE
  • PE
  • PE
  • PE
  • PE
  • Overflade:
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Måler:
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • Manchet:
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 6
    grå
    200 - 250 mm
    12 pairs/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 12 Par
       3.500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ANSE11-541/6
    Model
    11-541
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    PE
    Overflade
    Palm and fingertips coated
    Måler
    18
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX)
  • 7
    grå
    200 - 250 mm
    12 pairs/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 12 Par
       3.500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ANSE11-541/7
    Model
    11-541
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    PE
    Overflade
    Palm and fingertips coated
    Måler
    18
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX)
  • 8
    grå
    200 - 250 mm
    12 pairs/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 12 Par
       3.500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ANSE11-541/8
    Model
    11-541
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    PE
    Overflade
    Palm and fingertips coated
    Måler
    18
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX)
  • 9
    grå
    200 - 250 mm
    12 pairs/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 12 Par
       3.500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ANSE11-541/9
    Model
    11-541
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    PE
    Overflade
    Palm and fingertips coated
    Måler
    18
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX)
  • 10
    grå
    200 - 250 mm
    12 pairs/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 12 Par
       3.500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ANSE11-541/10
    Model
    11-541
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    PE
    Overflade
    Palm and fingertips coated
    Måler
    18
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX)
  • 11
    grå
    200 - 250 mm
    12 pairs/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 12 Par
       3.500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ANSE11-541/11
    Model
    11-541
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    PE
    Overflade
    Palm and fingertips coated
    Måler
    18
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX)