Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw thread vials, 8-425
Screw thread vials, 8-425
Leverandør:   Restek
Screw thread vials, 8-425
Leverandør:  Restek
Certifikater
Screw thread vials, 8-425
Screw thread vials, 8-425
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Screw thread vials fits all 2,0 ml, 12×32 mm vial based autosamplers and provide most secure environment for your sample because evaporation is minimised.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Farve
    Kasket inkluderet
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • REST24619
    Screw thread vial
    Screw thread vial
    2,00 ml
    12×32 mm
    klar
    No
    8-425
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 291,00 kr
    291,00 kr
    1 * 100 Items
       291,00 kr
  • REST24620
    Screw thread vial
    Screw thread vial
    2,00 ml
    12×32 mm
    klar
    No
    8-425
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.340,00 kr
  • REST24621
    Screw thread vial
    Screw thread vial
    2,00 ml
    12×32 mm
    ravfarvet
    No
    8-425
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • REST24622
    Screw thread vial
    Screw thread vial
    2,00 ml
    12×32 mm
    ravfarvet
    No
    8-425
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.680,00 kr
    2.680,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.680,00 kr
Caps
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Open-hole caps, PP, black
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 107,00 kr
    107,00 kr
    1 * 100 Items
       107,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Open-hole caps, PP, black
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 687,00 kr
    687,00 kr
    1 * 1.000 Items
       687,00 kr
Septa
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Ø
    Tykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Red PTFE/white silicone
    8 mm
    1,65 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 277,00 kr
    277,00 kr
    1 * 100 Items
       277,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Ø
    Tykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Red PTFE/silicone
    8 mm
    1,52 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.740,00 kr
    1.740,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.740,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Ø
    Tykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Red PTFE/white silicone
    8 mm
    1,65 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.910,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Ø
    Tykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Red PTFE/silicone
    8 mm
    1,52 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 100 Items
       262,00 kr
Caps and septa (preassembled)
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Gevind
    Septum
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Caps and septa, preassembled
    8-425
    Red PTFE/silicone, 1,65 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 344,00 kr
    344,00 kr
    1 * 100 Items
       344,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Gevind
    Septum
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Caps and septa, preassembled, top hat
    8-425
    PTFE/silicone
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 448,00 kr
    448,00 kr
    1 * 100 Items
       448,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Gevind
    Septum
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Caps and septa, preassembled
    8-425
    Red PTFE/silicone, 1,65 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.910,00 kr
    2.910,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.910,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Gevind
    Septum
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Caps and septa, preassembled, top hat
    8-425
    PTFE/silicone
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.790,00 kr
    3.790,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.790,00 kr