Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for BBP3x Printers, B-569
Leverandør:   Brady
Labels for BBP3x Printers, B-569
Leverandør:  Brady
Certifikater
Labels for BBP3x Printers, B-569
Labels for BBP3x Printers, B-569
50 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This high performance polyester labeling tape is used for labeling stainless steel pipes and surfaces. Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Materiale
    Klæbestof
    Printing method
    Farve
    Printer
    Dimensioner
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • BRDY117932
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    sort
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117936
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    blå
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117940
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    brun
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117948
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    grøn
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117952
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    grå
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117956
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    blå
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117964
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    orange
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117968
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    lyserød
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117972
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    lilla
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117980
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    blå
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117984
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    gulbrunt
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117989
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117993
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    gul
    BBP31
    12 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY117931
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    sort
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117939
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    brun
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117943
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117947
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    grøn
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117951
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    grå
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117959
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    okker
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117963
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    orange
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117967
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    lyserød
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117971
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    lilla
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117979
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    blå
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117983
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    gulbrunt
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117988
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117992
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    gul
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY117930
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    sort
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117934
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    blå
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117942
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117950
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    grå
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117954
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    blå
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117958
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    okker
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117962
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    orange
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117966
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    lyserød
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117978
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    blå
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117982
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    gulbrunt
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117987
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117991
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    gul
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117970
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    lilla
    BBP30
    57,15 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.470,00 kr
  • BRDY117986
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP31
    75 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.230,00 kr
    3.230,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.230,00 kr
  • BRDY117929
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    sort
    BBP31
    101 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.610,00 kr
    3.610,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.610,00 kr
  • BRDY117945
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    grøn
    BBP31
    101 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.610,00 kr
    3.610,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.610,00 kr
  • BRDY117949
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    grå
    BBP31
    101 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.610,00 kr
    3.610,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.610,00 kr
  • BRDY117957
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    okker
    BBP31
    101 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.610,00 kr
    3.610,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.610,00 kr
  • BRDY117961
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    orange
    BBP31
    101 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.610,00 kr
    3.610,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.610,00 kr
  • BRDY117965
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    lyserød
    BBP31
    101 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.610,00 kr
    3.610,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.610,00 kr
  • BRDY117969
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    lilla
    BBP31
    101 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.610,00 kr
    3.610,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.610,00 kr
  • BRDY117981
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    gulbrunt
    BBP31
    101 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.610,00 kr
    3.610,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.610,00 kr
  • BRDY117985
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    BBP31
    101 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.610,00 kr
    3.610,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.610,00 kr
  • BRDY117990
    High performance label printer tape
    High performance label printer tape
    B-569
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    gul
    BBP31
    101 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.610,00 kr
    3.610,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.610,00 kr