Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision sampling valves for vials, Mininert®
Precision sampling valves for vials, Mininert®
Leverandør:   Restek
Precision sampling valves for vials, Mininert®
Leverandør:  Restek
Certifikater
Precision sampling valves for vials, Mininert®
Precision sampling valves for vials, Mininert®
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Mininert® valves are very convenient for repetitive sampling and limit content exposure to the silicon septum. The crimp-top valve for 20 mm ID glassware slides into the neck of the vial.
  • Available for screw cap and crimp top vials
  • Threaded flange used to secure tight fit
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • REST24900
    Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 13 mm/425 thread
    Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 13 mm/425 thread
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.610,00 kr
    1.610,00 kr
    1 * 12 Items
       1.610,00 kr
  • REST24901
    Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 15 mm/425 thread
    Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 15 mm/425 thread
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.580,00 kr
    1.580,00 kr
    1 * 12 Items
       1.580,00 kr
  • REST24902
    Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 18 mm/400 thread
    Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 18 mm/400 thread
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.730,00 kr
    1.730,00 kr
    1 * 12 Items
       1.730,00 kr
  • REST24903
    Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 20 mm/400 thread
    Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 20 mm/400 thread
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.820,00 kr
    1.820,00 kr
    1 * 12 Items
       1.820,00 kr
  • REST24904
    Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 24 mm/400 thread
    Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 24 mm/400 thread
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 12 Items
       1.890,00 kr
  • REST24905
    Mininert® precision sampling valves, for crimp-top vials
    Mininert® precision sampling valves, for crimp-top vials
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 2.150,00 kr
    2.150,00 kr
    1 * 12 Items
       2.150,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • REST24906
    Replacement septa
    Replacement septa
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 485,00 kr
    485,00 kr
    1 * 50 Items
       485,00 kr
  • REST24907
    Septum insertion tool
    Septum insertion tool
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 441,00 kr
    441,00 kr
    1 * 1 Items
       441,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement septa
    Replacement septa
    REST24906
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 485,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Septum insertion tool
    Septum insertion tool
    REST24907
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 441,00 kr