HPLC columns, Viva PFP Propyl (USP L43)
Supplier: Restek
Certificates
About this item
Viva PFP Propyl columns with a pentafluorophenyl propyl phase are ideal for retention and selectivity of charged bases, electronegative compounds and amine-containing compounds.
- Rugged, spherical particles with 300 Å pore size
- Excellent for separating peptides or proteins
- High proportion of pore/surface area available to large molecules
These are reliable and efficient with acidic mobile phases. The versatile column is suitable for highly aqueous mobile phases and HILIC separations.
Specifications
- Catalog No:
- REST9519563-700
- REST9519525-700
- REST9519562-700
- REST9519523-700
- REST9519522-700
- REST951951E
- REST9519575
- REST9519573
- REST9519572
- REST9519571
- REST9519565
- REST9519563
- REST9519572-700
- REST9519573-700
- REST9519515-700
- REST9519513-700
- REST9519552-700
- REST9519512-700
- REST951953E
- REST951955E
- REST9519555-700
- REST9519553-700
- REST9519565-700
- REST951956E
- REST9519535-700
- REST9519523
- REST9519522
- REST9519521
- REST9519533-700
- REST9519515
- REST9519513
- REST9519512
- REST9519511
- REST951950212
- REST951950210
- REST9519561
- REST9519555
- REST9519553
- REST9519552
- REST9519551
- REST9519535
- REST9519533
- REST9519532
- REST9519531
- REST9519525
- REST9519562
- REST9519532-700
- REST951952E
- REST9519575-700
- REST951957E
- Kulstofbelastning:
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- pH range:
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- Temperature limit:
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- USP code:
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43