Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, MXT®-5
Columns, MXT®-5
Leverandør:   Restek
Columns, MXT®-5
Leverandør:  Restek
Certifikater
Columns, MXT®-5
Columns, MXT®-5
43 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These MXT-5 columns are Siltek-treated stainless steel with low-polarity phase, crossbond diphenyl dimethyl polysiloxane stationary phase. All residual catalysts and low molecular weight fragments are removed from the MXT-5 polymer, providing a tight monomodal distribution and extremely low bleed.
  • Equivalent to USP G27, G36 phases
  • 4,5 inch standard coil diameter
General purpose columns for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners, essential oils, and semivolatiles.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • REST70205
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,10 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.280,00 kr
    4.280,00 kr
    1 * 1 Items
       4.280,00 kr
  • REST70208
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,10 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.010,00 kr
    7.010,00 kr
    1 * 1 Items
       7.010,00 kr
  • REST71821
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,20 µm
    0,18 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.280,00 kr
    5.280,00 kr
    1 * 1 Items
       5.280,00 kr
  • REST71822
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,20 µm
    0,18 mm
    20 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.990,00 kr
    6.990,00 kr
    1 * 1 Items
       6.990,00 kr
  • REST71823
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,20 µm
    0,18 mm
    40 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.510,00 kr
    10.510,00 kr
    1 * 1 Items
       10.510,00 kr
  • REST70220
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,25 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.280,00 kr
    4.280,00 kr
    1 * 1 Items
       4.280,00 kr
  • REST70221
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,25 µm
    0,28 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.350,00 kr
    4.350,00 kr
    1 * 1 Items
       4.350,00 kr
  • REST70222
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,25 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.470,00 kr
    4.470,00 kr
    1 * 1 Items
       4.470,00 kr
  • REST70223
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.940,00 kr
    6.940,00 kr
    1 * 1 Items
       6.940,00 kr
  • REST70224
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,25 µm
    0,28 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.070,00 kr
    7.070,00 kr
    1 * 1 Items
       7.070,00 kr
  • REST70225
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,25 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.730,00 kr
    7.730,00 kr
    1 * 1 Items
       7.730,00 kr
  • REST70226
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,25 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.420,00 kr
    11.420,00 kr
    1 * 1 Items
       11.420,00 kr
  • REST70227
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,25 µm
    0,28 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.900,00 kr
    11.900,00 kr
    1 * 1 Items
       11.900,00 kr
  • REST70228
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,25 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.220,00 kr
    12.220,00 kr
    1 * 1 Items
       12.220,00 kr
  • REST71824
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,40 µm
    0,18 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.280,00 kr
    5.280,00 kr
    1 * 1 Items
       5.280,00 kr
  • REST71825
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,40 µm
    0,18 mm
    20 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.990,00 kr
    6.990,00 kr
    1 * 1 Items
       6.990,00 kr
  • REST70235
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,50 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.240,00 kr
    4.240,00 kr
    1 * 1 Items
       4.240,00 kr
  • REST70236
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,50 µm
    0,28 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST70237
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,50 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.470,00 kr
    4.470,00 kr
    1 * 1 Items
       4.470,00 kr
  • REST70238
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,50 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.940,00 kr
    6.940,00 kr
    1 * 1 Items
       6.940,00 kr
  • REST70239
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,50 µm
    0,28 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.070,00 kr
    7.070,00 kr
    1 * 1 Items
       7.070,00 kr
  • REST70240
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.730,00 kr
    7.730,00 kr
    1 * 1 Items
       7.730,00 kr
  • REST70241
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    0,50 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST70250
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    1,00 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.240,00 kr
    4.240,00 kr
    1 * 1 Items
       4.240,00 kr
  • REST70251
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    1,00 µm
    0,28 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.350,00 kr
    4.350,00 kr
    1 * 1 Items
       4.350,00 kr
  • 3,5" coil
    Kapillær
    MXT®-5
    1,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.390,00 kr
    6.390,00 kr
    1 * 1 Items
       6.390,00 kr
  • REST70252
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    1,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.470,00 kr
    4.470,00 kr
    1 * 1 Items
       4.470,00 kr
  • REST70253
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    1,00 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.940,00 kr
    6.940,00 kr
    1 * 1 Items
       6.940,00 kr
  • REST70254
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    1,00 µm
    0,28 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.070,00 kr
    7.070,00 kr
    1 * 1 Items
       7.070,00 kr
  • 3,5" coil
    Kapillær
    MXT®-5
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.050,00 kr
    11.050,00 kr
    1 * 1 Items
       11.050,00 kr
  • REST70255
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.730,00 kr
    7.730,00 kr
    1 * 1 Items
       7.730,00 kr
  • REST70257
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    1,00 µm
    0,28 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.900,00 kr
    11.900,00 kr
    1 * 1 Items
       11.900,00 kr
  • REST70258
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    1,00 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.220,00 kr
    12.220,00 kr
    1 * 1 Items
       12.220,00 kr
  • REST70267
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    1,50 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.470,00 kr
    4.470,00 kr
    1 * 1 Items
       4.470,00 kr
  • REST70270
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    1,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.730,00 kr
    7.730,00 kr
    1 * 1 Items
       7.730,00 kr
  • REST70281
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    3,00 µm
    0,28 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • REST70282
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    3,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.470,00 kr
    4.470,00 kr
    1 * 1 Items
       4.470,00 kr
  • REST70284
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    3,00 µm
    0,28 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.070,00 kr
    7.070,00 kr
    1 * 1 Items
       7.070,00 kr
  • REST70285
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.730,00 kr
    7.730,00 kr
    1 * 1 Items
       7.730,00 kr
  • REST70288
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    3,00 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.220,00 kr
    12.220,00 kr
    1 * 1 Items
       12.220,00 kr
  • REST70277
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    5,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.600,00 kr
    4.600,00 kr
    1 * 1 Items
       4.600,00 kr
  • REST70279
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    5,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.790,00 kr
    7.790,00 kr
    1 * 1 Items
       7.790,00 kr
  • REST70283
    4,5" standard coil
    4,5" standard coil
    Kapillær
    MXT®-5
    5,00 µm
    0,53 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.220,00 kr
    12.220,00 kr
    1 * 1 Items
       12.220,00 kr