ContactUsLinkComponent
LiChrosorb® RP-8, HPLC Columns
 :  Avantor
undefined
LiChrosorb® RP-8, HPLC Columns
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • LIRP8-5-10C5
  • LIRP8-10-250A
  • LIRP8-10-250AF
  • LIRP8-5-250A
  • LIRP8-5-125A
  • LIRP8-5-150A
  • LIRP8-10-125AF
  • LIRP8-10-200A
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Kulstofbelastning:
  • 9.5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • Endcapped:
  • Ingen, Ingen
  • Ingen, Ingen
  • Ingen, Ingen
  • Ingen, Ingen
  • Ingen, Ingen
  • Ingen, Ingen
  • Ingen, Ingen
  • Ingen, Ingen
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Frequently Bought Together